Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing with vials built with the innovative Advanced Vial Closure System (AVCS).
17.33€ - 297.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Marking Spot Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Marking Spot Prezzo Quantità e disponibilità  
12463568
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-LV2
MacroVial 350µL Fused Insert Vial, Amber Glass 475 μL No
127.33€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13436826
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-724
9mm Screw Thread Vial 2.0 mL Yes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
14879810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C5000-2W
Flacone SureStop da 9 mm (AVCS) 2.0 ml Yes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
14849820
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2-SVWK(A)
Vetro ambrato; etichetta di identificazione; capacità 2 ml/1.8 ml 2.0 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11921523
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-2W
Vetro ambrato; etichetta di identificazione; capacità 2 ml/1.8 ml 2.0 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10138044
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-561
2mL wide mouth screw top vial with write on patch, amber 2.0 mL Yes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10429264
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-LV2W
MacroVial 350µL Fused Insert Vial, Amber Glass I-D 475 μL Yes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10322185
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-V2
Micro-V Tapered MicroVial, Amber 1.4 mL No Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12453578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-S2W
Amber Glass; Silanized; ID patch; 2mL 2.0 mL Yes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11583680
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
03-FISV(A)
Fiala da 300 µl con filettatura da 9 mm, inserto fuso 0.3 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11573690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2-SVW(A)
9mm Screw Thread Vial 2.0 mL Yes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15146463
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4000-9A
9mm Target DP Vial, High Recovery with 30µL Reservoir 1.7 mL No Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing. Thermo Scientific™ 9 mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials are 2 mL, 12 x 32 mm and built with Advanced Vial Closure System (AVCS). This innovation not only prevents septa push through, but provides a stop point for the cap to prevent over- or under-tightening and provide an optimal, consistent seal every time. Vials are made from superior 51A amber (Type 1, Class B) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards. Choose from Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™, Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Get the sealing and performance of a crimp top vial
  • Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
  • Remove all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
  • Prevents over- or under-tightening of closures
  • Gives you an optimal seal every time
Find the best insert for your sample needs
  • Microseal inserts
  • Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Specifica
Specifica
9 mm
Amber
Screw Cap
9 mm
12 mm
12 mm
32 mm