Learn More
(9S,12R,13S)-Pinellic Acid, TRC
Codice prodotto. 30416504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416504 5 mg -
30410118 10 mg -
30411277 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30416504 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP1027355MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102735-58-0
Formula molecolare C18H34O5
Molecular Weight (g/mol) 330.47
Sinonimo (9S,10E,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxy-10-octadecenoic Acid, [9S-(9R*,10E,12S*,13R*)]-9,12,13-Trihydroxy-10-Octadecenoic Acid
IUPAC Name (E,9S,12R,13S)-9,12,13-trihydroxyoctadec-10-enoic acid
SMILES CCCCC[C@H](O)[C@H](O)\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (9S,12R,13S)-Pinellic Acid
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1
Peso formulazione 330.2406