Learn More
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Cell Culture Grade, Thermo Scientific™
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, CAS # 22189-32-8, is the hydrochloride salt form of spectinomycin, an aminocyclitol compound showing antibacterial and antimicrobial activities.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61820.06
Quantità 5g
Codice prodotto. 15470207
  • 109.00€ / 5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is derived from Streptomyces spectabilis and presents antibacterial and antimicrobial activities
  • Spectinomycin hydrochloride is a compound that inhibits the 30S ribosomal subunit of bacteria and interrupts protein synthesis and peptide elongation, leading to bacterial cell death
Application
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is a compound that is active against gram-negative bacteria
  • In the laboratory, this compound is used in cell culture applications
  • It prevents contamination and can be used to select for resistant bacteria and plant cells containing the marker gene Spcr
  • It has been used to study respiratory tract infections caused by Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica
  • In genetic approaches, this compound can be used to amplify the plasmid copy number
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
White
C14H36Cl2N2O12
Spectinomycin dihydrochloride
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
67108398
495.35 (405.28 Anhydrous)
22189-32-8
5g
MFCD00150886
Soluble in water;Soluble in water,methanol,dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
[H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
495.34
CHEBI:9217
Cell Culture
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
SDS Documenti