Learn More
Phthalan, 96%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045592.06
Quantità 5g
Codice prodotto. 15472387
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Phthalan
1.094 g/mL
63°C (145°F)
1.546
5g
phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
C1C2=CC=CC=C2CO1
120.151
120.15
496-14-0
192°C
C8H8O
MFCD00005932
111932
SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
1,3-dihydro-2-benzofuran
10327
96%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti