Learn More
a-(2,3-Dimethylphenyl)-a-methyl-1H-imidazole-5-methanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-alpha-methyl-1H-imidazole-5-methanol |
| CAS | 86347-12-8 |
| Formula molecolare | C13 H16 N2 O |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-4-methanol, Hydroxymedetomidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-5-4-6-11(10(9)2)13(3,16)12-7-14-8-15-12/h4-8,16H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1cccc(c1C)C(C)(O)c2cnc[nH]2 |
| IUPAC Name | 1-(2,3-dimethylphenyl)-1-(1H-imidazol-5-yl)ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.28 |
| Peso formulazione | 216.1263 |