Learn More
R&D Systems™ A 410099.1 amide-PEG5-amine
Codice prodotto. 18799026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18799026 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18799026 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7221/25
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. IAP ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
A 410099.1 amide-PEG5-amine is a functionalized IAP ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an IAP ligand plus an amide-PEG5 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (-1-((-2-((2 S,4 S)-4-(17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanamido)-2-(((R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)(methyl)carbamate
CAS 2446474-11-7
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Degrader Building Blocks
Formula molecolare C44H72N6O11
Purezza 0.95