Learn More
Novus Biologicals™ A-549 Nuclear Cell Lysate
Codice prodotto. 18501913 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18501913 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18501913 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore L025V3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nuclear Extract Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di preparazione The lysate is ready to load on SDS-PAGE for Western blotting.
Quantità 0.05 mg
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio A-549