Learn More
Tygon A-60-F Food and Beverage Tubing
Codice prodotto. 30052961 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Dimensione della confezione:
15m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
30052961 5/16 in. 7/16 in. 15m
30054225 3/4 in. 1 in. 15m
30053016 1/16 in. 3/16 in. 15m
30053860 3/8 in. 1/2 in. 15m
30054200 1/4 in. 1/2 in. 15m
30053894 1/2 in. 3/4 in. 15m
30052992 5/8 in. 7/8 in. 15m
30053845 3/8 in. 5/8 in. 15m
30054307 1/4 in. 3/8 in. 15m
30054026 1/8 in. 1/4 in. 15m
30053758 3/16 in. 5/16 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052961 Leverandør Tygon Leverandørnr. 5010604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    152.35€ / 15m
    Risparmia 16.65€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Withstands a wide temperature range from -60°C to 135°C (-75°F to 275°F)
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Excellent flexural fatigue resistance—great for use in peristaltic pumps. Steam clean in place to eliminate frequent tubing replacement. Chemically compatible with a variety of cleaning solutions
Tekniske data
Certificazione/Conformità 3 A;FDA;NSF-51
Diametro (sistema imperiale) interno 5/16 in.
Materiale Tygon A-60-F
Diametro (sistema imperiale) esterno 7/16 in.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.