Learn More
A-740003, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458088
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458088 10 mg 10mg
16447856 100 mg 100mg
16444007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16458088 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50697
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico A-740003
CAS 861393-28-4
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H30N6O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/N=C(NC(NC(CC1=CC(OC)=C(C=C1)OC)=O)C(C)(C)C)\NC2=CC=CC3=NC=CC=C23
Molecular Weight (g/mol) 474.55
Peso formulazione 474.55
Percent Purity 98.31%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only