Learn More
A-770041, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454358
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454358 10 mg 10mg
16417077 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16454358 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor; A-770041 is a 147 nM inhibitor of Lck (1 mM ATP) and is 300-fold selective against Fyn, the other Src family kinase involved in T-cell signaling.
A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor
Specifica
Materiale o nome chimico A-770041
CAS 869748-10-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H39N9O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.84 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@@H]3CC[C@@H](N4CCN(C(C)=O)CC4)CC3)N=C2C5=CC=C(NC(C6=CC7=C(C=CC=C7)N6C)=O)C(OC)=C5)=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 621.73
Peso formulazione 621.73
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only