missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-803467, MedChemExpress

Codice prodotto. 16470707
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470707 50 mg -
16464388 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16470707 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11079
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress A-803467 is a potent and selective tetrodotoxin-resistant Nav1.8 sodium channel blocker (IC50=8 nM). A-803467 has shown significant anti-nociception in neuropathic and inflammatory pain models. A-803467 enhances the chemosensitivity of conventional anticancer agents through interaction with the ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) transporter.

A-803467 is a potent and selective tetrodotoxin-resistant Nav1.8 sodium channel blocker (IC50=8 nM). A-803467 has shown significant anti-nociception in neuropathic and inflammatory pain models. A-803467 enhances the chemosensitivity of conventional anticancer agents through interaction with the ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) transporter.

Specifica

Materiale o nome chimico A-803467
CAS 944261-79-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H16ClNO4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (139.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)O1)NC3=CC(OC)=CC(OC)=C3
Molecular Weight (g/mol) 357.79
Peso formulazione 357.79
Percent Purity 98.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.