Learn More
A-836339, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16481527 50 mg 50mg
16461289 1 mg 1mg
16445328 10 mg 10mg
16408047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16481527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12761
MedChemExpress A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist; exhibits high potencies at CB(2) and selectivity over CB(1) receptors.
A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist
Specifica
Materiale o nome chimico A-836339
Forma fisica Solid
CAS 959746-77-1
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H26N2O2S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 12 mg/mL (38.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=C(C)S/C(N1CCOC)=N\C(C2C(C)(C)C2(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 310.45
Peso formulazione 310.45
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Research purposes only