Learn More
A 839977, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495928
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495928 10 mg 10mg
16482077 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16495928 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13954
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
MedChemExpress A 839977 is a P2X7 selective antagonist; it blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20 nM, 42 nM and 150 nM respectively) and reduces inflammatory and neuropathic pain in animal models; the antihyperalgesic effects of P2X7 receptor blockade are mediated by blocking the release of IL-1beta.
A 839977 is a P2X7 selective antagonist
Specifica
Materiale o nome chimico A 839977
CAS 870061-27-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14Cl2N6O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 413.26
Peso formulazione 413.26
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only