Learn More
A 844606, TRC
Codice prodotto. 30179567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179567 10 mg 10mg
30178953 50 mg 50mg
30179215 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179567 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA10123010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 861119-08-6
Formula molecolare C20H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 320.38
Sinonimo A 844606, 2-(7-Methyl-3,7-diazabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)xanthen-9-one, 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC Name 2-(5-methylhexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
SMILES CN1CC2CN(CC2C1)c3ccc4Oc5ccccc5C(=O)c4c3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H20N2O2/c1-21-9-13-11-22(12-14(13)10-21)15-6-7-19-17(8-15)20(23)16-4-2-3-5-18(16)24-19/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
Peso formulazione 320.15