Learn More
A-867744, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481237
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481237 50 mg 50mg
16465756 100 mg 100mg
16444998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481237 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12149
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico A-867744
CAS 1000279-69-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H19ClN2O3S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 402.89
Peso formulazione 402.89
Percent Purity 95.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only