Learn More
a-Hydroxy-gamma-butyrolactone, TRC
Codice prodotto. 30345482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345482 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345482 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4438181G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Formula molecolare C4H6O3
Quantità 1 g
Sinonimo Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
InChI Formula InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
SMILES OC1CCOC1=O
IUPAC Name 3-hydroxyoxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Peso formulazione 102.0317