Learn More
a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine, TRC
Codice prodotto. 30396356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30396356 5 mg 5mg
30403783 2.5 mg -
30398056 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30396356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI5056035MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1159511-31-5
Formula molecolare C9H11N3
Molecular Weight (g/mol) 161.2
IUPAC Name 1-(1H-indazol-4-yl)ethanamine
SMILES CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Specifica
Materiale o nome chimico a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 161.0953