Learn More
a-Methylaminovalerophenone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30477386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477386 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477386 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28730050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentedrone (hydrochloride)
CAS 879669-95-1
Formula molecolare C12 H17 N O . Cl H
Quantità 50 mg
Sinonimo beta-Ethylmethcathinone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride, a-Methylaminovalerophenone Hydrochloride, 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-pentanone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCCC(NC)C(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 227.73
Peso formulazione 227.1077