Learn More
a-Methylstyrene, TRC
Codice prodotto. 30471094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471094 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325395500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Methylstyrene
CAS 98-83-9
Formula molecolare C9 H10
Quantità 500 mL
Sinonimo Benzene, isopropenyl- (7CI), Styrene, α-methyl- (8CI), (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methyl-1-phenylethylene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropene, 2-Phenylpropylene, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, α-Methylstyrene, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene
InChI Formula InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMILES CC(=C)c1ccccc1
IUPAC Name prop-1-en-2-ylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Peso formulazione 118.0783