Learn More
a-Naphtholbenzein (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Naphtholbenzein |
| CAS | 145-50-6 |
| Formula molecolare | C27 H18 O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-naphthalenone, NSC 9862, p-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H |
| SMILES | O=C1C=CC(C=2C=CC=CC12)=C(C=3C=CC=CC3)C4=CC=C(O)C=5C=CC=CC54 |
| IUPAC Name | 4-[(4-hydroxy-1-naphthyl)-phenyl-methylene]naphthalen-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.43062 |
| Peso formulazione | 374.1307 |