Learn More
a-Phellandrene (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30137176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137176 5 g 5g
30137339 25 g 25g
17944585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137176 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2945635G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-83-2
Formula molecolare C10 H16
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Sinonimo 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,5-diene (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, (±)-α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene, 6-Isopropyl-3-methyl-1,3-Cyclohexadiene, Menthadiene, alpha-Phellandrene, α-Phellandrene
IUPAC Name 2-methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
SMILES CC(C)C1CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Phellandrene
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
Peso formulazione 136.1252