Learn More
Tork Tork Dispenser deodorante spray
Codice prodotto. 30243776 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243776 Gray pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243776 Fornitore Tork N. del fornitore 256055
Spedizione stimata: 11-12-2026
Pratico e funzionale, il dispenser Tork per deodoranti spray può migliorare l’atmosfera di qualsiasi area bagno grazie alla ricca varietà di ricariche profumate.
  • Sistema di nebulizzazione con versatili opzioni di programmazione
  • Ricarica rapida e batteria di lunga durata per una manutenzione facile
  • Mantiene l’aria fresca per tutto il giorno
  • Profumazione dell’ambiente controllata elettronicamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Air Freshener
Colore Gray
Dimensioni (L x P x A) 8.3 x 6.7 x 17 cm
Materiale Plastic
Modello A1 Airfresh System
Imballaggio Carton
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 1.3 L
Peso (sistema metrico) 278.4 g
Alternate Part Number 7322540325171