Descrizione
- Gestisci gli odori in modo efficace con il pratico indicatore di ricarica che ti mostra quando è il momento di ricaricare il deodorante per ambienti
- Semplifica la manutenzione con il nostro dispenser di deodorante per ambienti spray, grazie alle ricariche rapide e alla lunga durata della batteria
- Assicura la profumazione delle aree bagno per tutto il giorno con la facile programmazione di questo dispenser
- Disponibile in una varietà di profumazioni rinfrescanti per creare l'atmosfera perfetta per l'area bagno
Specifica
Specifica
| Product Type | Air Freshener |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P x A) | 6 x 9.7 x 17.4 cm |
| Materiale | Plastic |
| Modello | A1 Air Freshener System |
| Imballaggio | Carton |
| Quantità | 6/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 1.1 L |
| Peso (sistema metrico) | 291 g |
| Alternate Part Number | 7322540355116 |