Learn More
Elma™ Detergente A10
Codice prodotto. 11822681
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
2.5 l
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11822681 2.5 l 2.50L
11832681 10 L 10L
10616295 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11822681 Fornitore Elma™ N. del fornitore 8000181
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Providing powerful cleaning power for labware and medical instruments. Elma™ A10 Concentrated Cleaner is a mildly alkaline solution for dip and splash cleaning.
  • Suitable for laboratory instruments made of glass, porcelain, ceramics, plastics and metals (check aluminum, magnesium and light metal alloys before application)
  • Removes emulsions, fat and grease, dust, glass grease, resinified residues, marker, labels, lime soaps and lime deposits
Specifica
Product Type Detergente per laboratorio Lab clean A10
pH 11.3
Certificazione/Conformità Allegato VII A, CE 648/2004, UN 1719
Composizione Tensioattivi anfoteri da 5 a 15%, tensioattivi non ionici da 5 a 15%, fosfati <5%, policarbossila
Concentrazione Unità a ultrasuoni dall’1 al 2%, lavastoviglie dallo 0.5 all’1%
Tipo di contenitore Flacone
Content And Storage da 5 a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia di strumenti di laboratorio e applicazioni in officina
Volume (sistema metrico) 2.5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • elma lab clean A10 (ELC A10)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.