Learn More
Leica Microsystems A60F Stereo Microscope
Codice prodotto. 11980878
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Flexible support arm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11980878 Flexible support arm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11980878 Fornitore Leica Microsystems N. del fornitore 10450311
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 35.6 cm
Include Flexible support arm
Lunghezza (sistema metrico) 17.4 cm
Dimensioni (L x P x A) 17.4 x 119.0 x 35.6 cm
Product Type Stereo microscope