Learn More
Kimtech™ Camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+™
Codice prodotto. 13559020
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 15
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
13559020 Large pezzi 15
13529020 Small pezzi 15
13549020 Medium pezzi 15
13569020 X-Large pezzi 15
13589020 2X-Large pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13559020 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 97720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    94.11€ / pezzi 15
    Risparmia 52.89€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In tessuto non tessuto e con un rischio di stress termico ridotto, i camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+ garantiscono il controllo della contaminazione durante l'uso prolungato. Realizzati in tessuto SMS non intrecciato con triple cuciture, sono privi di silicone e di lattice.
  • Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425: protezione limitata da schizzi di sostanze chimiche di Tipo 6 (PB)- EN1149-1 Indumenti antistatici - Resistenza a rottura EN ISO 13934-1 Classe 1 di 3 - Resistività di superficie EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm- Test di dispersione di particelle (Tamburo di Helmke) IEST-RP-CC003.3 Categoria II- Efficienza filtrante su batteri (3.0 μm) ASTM F2100 >99%
  • Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con triple cuciture e materiale traspirante multistrato
  • Eccellente protezione totale grazie a dettagli tra cui colletto alla coreana alto, passanti per i pollici e maniche extra lunghe predisposte per il fissaggio di guanti da laboratorio sul camice
  • Il materiale traspirante del camice vanta un'elevata protezione da particelle e batteri (con un'efficienza di filtrazione del 99%)
  • I camici sono confezionati singolarmente e idonei all'uso negli ambienti ISO 7 (Grado C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio A7 P+
Size Large
Materiale SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastic
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Below Hip-length
N. di tasche None
Certificazione/Conformità DPI di Categoria III certificati ai sensi della direttiva 89/686/CEE, indumenti antistatici EN1149-1:1995, doppio involucro per aree ISO 7 di grado C