Learn More
Kimtech™ Camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+™
Description
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425: protezione limitata da schizzi di sostanze chimiche di Tipo 6 (PB)- EN1149-1 Indumenti antistatici - Resistenza a rottura EN ISO 13934-1 Classe 1 di 3 - Resistività di superficie EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm- Test di dispersione di particelle (Tamburo di Helmke) IEST-RP-CC003.3 Categoria II- Efficienza filtrante su batteri (3.0 μm) ASTM F2100 >99%
- Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con triple cuciture e materiale traspirante multistrato
- Eccellente protezione totale grazie a dettagli tra cui colletto alla coreana alto, passanti per i pollici e maniche extra lunghe predisposte per il fissaggio di guanti da laboratorio sul camice
- Il materiale traspirante del camice vanta un'elevata protezione da particelle e batteri (con un'efficienza di filtrazione del 99%)
- I camici sono confezionati singolarmente e idonei all'uso negli ambienti ISO 7 (Grado C)
Specifications
Specifications
| Product Type | Camice da laboratorio A7 P+ |
| Size | Small |
| Materiale | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastic |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | None |
| Stile | Below Hip-length |
| Show More |