Learn More
A939572, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488088
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488088 10 mg 10mg
16410558 5 mg -
16410356 2 mg 2mg
16484007 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16488088 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50709
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico A939572
CAS 1032229-33-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22ClN3O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (257.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1CCC(OC2=C(Cl)C=CC=C2)CC1)NC3=CC=CC(C(NC)=O)=C3
Molecular Weight (g/mol) 387.86
Peso formulazione 387.86
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only