Learn More
AABD-SH (4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Codice prodotto. 30310577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310577 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310577 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1045101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Formula molecolare C8H7N3O2S
Quantità 1 mg
Sinonimo AABD-SH
InChI Formula InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
IUPAC Name N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 209.22
Peso formulazione 209.0259