Learn More
Abacavir (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30041280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041280 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30041280 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT77705X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Abacavir
CAS 136470-78-5
Formula molecolare C14 H18 N6 O
Quantità 5 x 1 mL
Sinonimo Abacavir, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-, (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, 1592U89, ABC
InChI Formula InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1
SMILES Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1
IUPAC Name [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 286.33
Peso formulazione 286.1542