Learn More
MedChemExpress Abacavir
Codice prodotto. 16407338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16407338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16407338 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY17423
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
MedChemExpress Abacavir is an orally active and competitive nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir can inhibits the replication of HIV. Abacavir shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Specifica
Peso molecolare 286.33 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 99.7%
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (349.25 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.98 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 136470-78-5