Learn More
Abacavir Carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30179424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179424 1 mg 1mg
30179388 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179424 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1050051MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 384380-52-3
Formula molecolare C14 H16 N6 O2
Sinonimo 2-Cyclopentene-1-carboxylic acid, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-carboxylic acid∣2269W∣Abacavir Carboxylate
Specifications
Formato Neat
Peso molecolare 300.32
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 1 mg
Materiale o nome chimico Abacavir Carboxylate