Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Codice prodotto. 16417338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16417338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16417338 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY17423A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Abacavir sulfate (Abacavir Hemisulfate) is a competitive, orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir sulfate can inhibits the replication of HIV. Abacavir sulfate shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir sulfate can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Specifica
Peso molecolare 433.45 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.47%
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 188062-50-2
Sinonimo Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate