Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 433.45 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 98.47% |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 188062-50-2 |
| Sinonimo | Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate |