Learn More
Abacavir sulfate, 99 %
Codice prodotto. 15529463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15529463 5 g 5g
15519463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15529463 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458860050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 188062-50-2 | C14H18N6O·1/2H2SO4 | 335.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 188062-50-2
Formula molecolare C14H18N6O·1/2H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 335.37
InChI Key WMHSRBZIJNQHKT-NHMRBCHTSA-N
Sinonimo abacavir hemisulfate, 1s,4r-4-2-amino-6-cyclopropylamino-9h-purin-9-yl-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
PubChem CID 75539558
IUPAC Name [(1S)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol;sulfuric acid
SMILES C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Abacavir sulfate
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 335.37
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Abacavir sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.