Learn More
Abacavir Sulfate EP Impurity C (Abacavir Related USP Compound A), Mikromol™
Codice prodotto. 30052515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30052515 25 mg 25mg
30051132 100 mg 100mg
30461700 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30052515 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3249.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Abacavir Sulfate EP Impurity C (Abacavir Related USP Compound A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Descyclopropyl Abacavir
CAS 124752-25-6
Nomi componenti o analita Descyclopropyl Abacavir
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H14 N6 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1
IUPAC Name [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 246.27
Quantità 25 mg
Peso formulazione 246.1229 g/mol