Learn More
Abacavir Sulfate, Mikromol™
Codice prodotto. 18073330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073330 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18073330 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3249.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Abacavir Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Abacavir Sulfate
CAS 188062-50-2
Nomi componenti o analita Abacavir Sulfate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 2 C14 H18 N6 O . H2 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Abacavir sulfate, Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfate, 1592U89 hemisulphate, GI 265235F, 1617U89 (abacavir enantiomer), 1592U89 hemisulphate test mix 2, USP Abacavir Stereoisomers Mixture, Ph Eur Abacavir for System Suitability, Abacavir Sulphate (1592U89 hemisulphate)
InChI Formula InChI=1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
SMILES Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 670.74
Quantità 250 mg
Peso formulazione 670.2758 g/mol