Learn More
Abacavir Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30132983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132983 5 g 5g
30040409 10 mg 10mg
30040539 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132983 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1050005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 188062-50-2
Formula molecolare 2 C14 H18 N6 O . H2 O4 S
Sinonimo Abacavir sulfate∣Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfate∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, sulfate (2:1) (ACI)∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, sulfate (2:1) (salt) (9CI)∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-, sulfate (2:1) (salt) (ZCI)∣1592U89 sulfate∣Abacavir hemisulfate∣Abamune∣Abavir∣ABC sulfate∣DRG 0257∣Ziagen
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 670.74
Product Type API
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 5 g
Materiale o nome chimico Abacavir Sulfate