Learn More
Abacavir, TRC
Codice prodotto. 30138210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138210 50 mg 50mg
30133098 100 mg 100mg
17939719 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138210 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA10499050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136470-78-5
Formula molecolare C14 H18 N6 O
Sinonimo Abacavir∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol∣1592U89∣ABC
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 286.33
Product Type API
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 50 mg
Materiale o nome chimico Abacavir