Learn More
Motic™ Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25
Codice prodotto. 15455202
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA310 and BA410 Series Upright Compound Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15455202 BA310 and BA410 Series Upright Compound Microscopes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15455202 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001901581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80€
    61.08€ / pezzi 1
    Risparmia 6.72€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Constructed with a high quality plastic surround on metal inner, optic-holding parts. Motic™ Abbe Condenser, N.A. 0.90/1.25 has a 6-blade diaphragm.
  • Abbe-type condenser.
  • High-quality construction (plastic/metal).
  • Includes a 6-blade diaphragm.
  • Includes a slot for sliders.
Specifica
Tipo Condenser
Descrizione N.A. 0.90/1.25
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA310 and BA410 Series Upright Compound Microscopes
Include Six-blade diaphragm, slot for sliders