Learn More
Atago™ Abbe DR-A1 Refractometer
Specifica
Specifica
| Tipo | Refractometer |
| Indice di rifrazione | 1.3 to 1.7 |
| Accuracy | ±0.0002nD |
| Display | Digital |
| Include | With AC adapter |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensioni (L x P x A) | 130 x 290 x 310 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 290 mm |
| Vedi altri risultati |