Learn More
Atago™ Abbe NAR-1T Liquid Refractometer
Codice prodotto. 10719200
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
130 x 180 x 230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10719200 130 x 180 x 230 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10719200 Fornitore Atago™ N. del fornitore 1211
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for liquid sample measurement. Atago™ Abbe NAR-1T Liquid Refractometers feature the Refractive Index Scale and the BRIX scale.
  • Includes a D line (589nm) light source
  • Calibration can be done with distilled water
Specifica
Tipo Refractometer
Indice di rifrazione 1.3 to 1.7
Accuracy ±0.0002nD
Display Digital
Da utilizzare con (applicazione) For Liquid Sample Measurement
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 130 x 180 x 230 mm
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Requisiti elettrici 240 V 50/60 Hz
Tensione 240 V
Frequenza 50/60 Hz