Learn More
Abcam 2-Hydroxyhexadecanoic acid, 2-Hydroxy C16:0 fatty acid, 50 mg
Codice prodotto. 32120448 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120448 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120448 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14400850mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid
  • Form: Solid
Specifica
Formulazione Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid
Quantità 50 mg