Learn More
Abcam Alexa Fluor™ 700 Conjugation Kit (Fast) - Lightning-Link™, 3X100UG
Codice prodotto. 32120329 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 x 100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120329 3 x 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120329 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2698243x100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Antibody, with 4 citations.
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Alexa Fluor 700
Quantità 3 x 100 μg