Learn More
Abcam Alkaline Phosphatase Conjugation Kit (Animal Free) - Lightning-Link™, 1 mg
Codice prodotto. 32119808 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119808 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32119808 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2699011mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Antibody.
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Unconjugated
Quantità 1 mg