Learn More
Abcam Alkaline Phosphatase Conjugation Kit (Animal Free) - Lightning-Link™, 100 ug
Codice prodotto. 32119282 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119282 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32119282 Fornitore Abcam N. del fornitore ab269901100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Antibody.
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Unconjugated
Quantità 100 μg