Learn More
Abcam all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, Long chain polyunsaturated fatty acid, 25 mg
Codice prodotto. 32173549 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32173549 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32173549 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14389425mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac
  • Form: Liquid
Specifica
Formulazione Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac
Quantità 25 mg