Learn More
Abcam Anti-CD31 antibody [JC/70A], 100 ug
Codice prodotto. 32047302 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32047302 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32047302 Fornitore Abcam N. del fornitore ab9498100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Mouse monoclonal [JC/70A] to CD31
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifica
Antigene PECAM1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone JC/70A
Coniugato Unconjugated
Formulazione Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
Gene PECAM1
Simboli geni PECAM1
Specie ospite Mouse
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Catene o frammenti IgG1
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Monoclonal Antibody (PECAM1)
Forma Liquid
Formato Vial
Isotype IgG1
Host abrv Ms
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Gene bersaglio PECAM1
Target Entry PECAM1
Target Molecule PECAM1, Human
Validated Application abrv IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF