Learn More
Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Codice prodotto. 32118672 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118672 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118672 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99816500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for Dot, WB, ICC, IHC-Fr, with 1 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, WB, ICC, IHC-Fr, ELISA
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spezifikation
Applicazioni Dot Blot, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone HP6023
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Simboli geni IGHG4
Specie ospite Mouse
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG3
Host abrv Ms
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv Dot, WB, ICC, IHC-Fr, ELISA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.