missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Host Species: Mouse
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG3
- Applications: Dot, ELISA, WB, ICC/IF
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | HP6023 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gene | IGHG4 |
| Simboli geni | IGHG4 |
| Specie ospite | Mouse |
| Metodo di purificazione | Affinity purification Protein A |
| Quantità | 250 μg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?